Learn More
MedChemExpress Cephalomannine
Codice prodotto. 16460668
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16460668 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16460668 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY77554
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Cephalomannine is a Paclitaxel (HY-B0015) alkaloidal analog and isolated from most Cephalotaxus species. Cephalomannine is an orally active anti-tumor agent and can be used as a chemotherapy agent for cancer research.
Specifica
Content And Storage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecolare 831.9 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 71610-00-9
Product Type Natural Products
Purezza 98.38%
Solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (120.21 mM)
Bersaglio Microtubule/Tubulin
Quantità 5 mg