Learn More
MedChemExpress Cephalomannine
Codice prodotto. 16468228
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16468228 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16468228 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY77554
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Cephalomannine is a Paclitaxel (HY-B0015) alkaloidal analog and isolated from most Cephalotaxus species. Cephalomannine is an orally active anti-tumor agent and can be used as a chemotherapy agent for cancer research.
Specifica
Content And Storage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecolare 831.9 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 71610-00-9
Product Type Natural Products
Purezza 98.38%
Solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (120.21 mM)
Bersaglio Microtubule/Tubulin