Learn More
Cephradine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16468646
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16468646 100 mg 100mg
16452256 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16468646 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1156
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Cephradine (Cefradine) is a broad-spectrum and orally active cephalosporin.
Cephradine is active against both gram-positive and gram-negative pathogens. Cephradine is effective in eradicating most penicillinase-producing organisms. Cephradine has been used in the research of genitourinary, gastrointestinal and respiratory tract infections, and in infections of the skin and soft tissues. Cephradine blocks solar-ultraviolet induced skin inflammation through direct inhibition of TOPK.
Specifica
Materiale o nome chimico Cephradine
CAS 38821-53-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H19N3O4S
Quantità 100 mg
Sinonimo Cefradine SQ-11436
Informazioni di solubilità H2O : 8.33 mg/mL (23.84 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 3.6 mg/mL (10.30 mM)
SMILES O=C(C(N12)=C(C)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](N)C3=CCC=CC3)=O)C1=O)O
Molecular Weight (g/mol) 349.4
Peso formulazione 349.4
Percent Purity 95.11%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only