Learn More
- Home
- Products
- Materials Testing Instruments
- Dimensional Analyzers
- Mitutoyo™ Ceramic Gauge Block
Mitutoyo™ Ceramic Gauge Block
Codice prodotto. 11786674
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
2 mm
5 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
Grado:
0
1
Dimensione della confezione:
Pezzo
11 product options available for selection
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Grado | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|
| 11786674 | 10 mm | 0 | Pezzo |
| 11746674 | 2 mm | 0 | Pezzo |
| 11706684 | 25 mm | 0 | Pezzo |
| 11776674 | 5 mm | 0 | Pezzo |
| 11752104 | 2 mm | 1 | Pezzo |
| 11712124 | 10 mm | 1 | Pezzo |
| 11722124 | 20 mm | 1 | Pezzo |
| 11716684 | 30 mm | 0 | Pezzo |
| 11736684 | 50 mm | 0 | Pezzo |
| 11756684 | 100 mm | 0 | Pezzo |
| 11746684 | 75 mm | 0 | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
11786674
Fornitore
Mitutoyo™
N. del fornitore
613671021
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.