Learn More
Thermo Scientific™ Ceramic Homogenizers for QuEChERS Kits
Codice prodotto. 17329822 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
15 mL Tubes
2 mL Tubes
50 mL Tubes
Dimensione della confezione:
100 confezioni
200 confezioni
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
17329822 15 mL Tubes 100 confezioni
17339822 2 mL Tubes 200 confezioni
17349822 50 mL Tubes 100 confezioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17329822 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 60106CH15
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Thermo Scientific™ Ceramic Homogenizers to grind and homogenize samples for your QuEChERS sample preparation workflow.
Use Thermo Scientific™ Ceramic Homogenizers to help accelerate the homogenization process and increase recovery and reproducibility during your QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) sample preparation workflow. These homognizers can be used with all of our QuEChERS Extraction and Clean-Up kits to supplement Original 2003 Method, AOAC 2007.01 Method, EN 15662 Method, and NY/T 1380-2007 Method procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 15 mL Tubes
Tipo Ceramic Homogenizer
Quantità 100/Pk.