Learn More
Masterflex™ Ceramic/PVDF/Ceramic Series Q Valveless Piston Pump Head
Sfoglia Tutto Masterflex ProdottiSpecifica
Specifica
| Portata | 192 mL/min. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas and liquid transfer |
| Temperatura operativa max (sistema metrico) | 100°C |
| Quantità | 1 Each |
| Tipo | Series Q Valveless Piston Pump Head |