Learn More
Nabertherm™ Ceramic Ribbed Plate
Codice prodotto. 12683730 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
110 x 90 x 12.7 mm
340 x 220 x 12.7 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
L 1, LE 1
Models L 15, LT 15, N 11
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
12683730 110 x 90 x 12.7 mm L 1, LE 1 Pezzo
10498969 340 x 220 x 12.7 mm Models L 15, LT 15, N 11 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12683730 Fornitore Nabertherm™ N. del fornitore 691601835
Bottom plate for protection of the furnace.
  • Tmax: 1200°C
  • Height: 12.7 mm
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) L 1, LE 1
Temperatura (sistema metrico) 1200°C
Tipo Ribbed Plate
Dimensioni (L x P x A) 110 x 90 x 12.7 mm
Lunghezza (sistema metrico) 110 mm
Larghezza (sistema metrico) 90 mm
Altezza (sistema metrico) 12.7 mm