Descrizione
Ceramic ribbed plate
- Tmax: 1200°C
- Material: Ceramic
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Muffle Furnace LE 2 |
| Temperatura (sistema metrico) | 1200°C |
| Materiale | Ceramic |
| Dimensioni (L x P x A) | 170 x 110 x 12.7 mm |