Learn More
Slice™ Ceramic Utility Blade
Codice prodotto. 16473619
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
16473619 pezzi 2
16483619 pezzi 2
16463619 pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16473619 Fornitore Slice™ N. del fornitore 10524
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.23€
    5.24€ / pezzi 2
    Risparmia 0.99€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Slice™ Ceramic Utility Blade cuts materials effectively but is much safer to touch than traditional blades
  • Replaceable blade
  • 2 dual-sided blades per pack
  • Finger-Friendly™ edge stays sharp 11x longer
  • Reduces injuries, lowers costs
  • Non-sparking, non-conductive, non-magnetic
  • Chemically inert, never rusts
  • Fewer blade changes = fewer injuries
  • Compatible with Slice 10490, 10491
Specifica
Materiale della lama Zirconium Oxide
Da utilizzare con (applicazione) Safety Cutting
Lunghezza (sistema imperiale) 2.34 in.
Lunghezza (sistema metrico) 59.50 mm
Include 2 dual-sided blades per pack
Colore White
Quantità 2 Pk.
Larghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 19 mm
Stile della lama Utility, Rounded Tip