Learn More
Tocris Bioscience™ Ceramide
Codice prodotto. 30001120
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30001120 10 mg 10mg
30001121 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001120 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 0744/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ser/Thr protein phosphatase activator
A potent modulator of cell proliferation and differentiation. Activates protein phosphatase-1 (PP1) and -2A (PP2A), as well as ceramide-activated protein phosphatase (CAPP) in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3102-57-6
Formula molecolare C20H39NO3
Specifica
Materiale o nome chimico Ceramide
Quantità 10 mg
Peso formulazione 341.53
Purezza >98%
Peso molecolare 341.54