Learn More
Tocris Bioscience™ Ceramide
Descrizione
A potent modulator of cell proliferation and differentiation. Activates protein phosphatase-1 (PP1) and -2A (PP2A), as well as ceramide-activated protein phosphatase (CAPP) in vitro.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ceramide |
| Quantità | 50 mg |
| Peso formulazione | 341.53 |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 341.54 |