missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Cerebellin

Codice prodotto. 16442979
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16442979 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16442979 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP1544

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Cerebellin is a neuromodulatory peptide widely distributed in the central nervous system.

Spezifikation

CAS 94071-26-8
Content And Storage Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecolare 1632.78 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 1 mg
Shipping Condition Room temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.