missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Cerebellin

Codice prodotto. 16452188
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16452188 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16452188 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP1544

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Cerebellin is a neuromodulatory peptide widely distributed in the central nervous system.

Specifica

CAS 94071-26-8
Content And Storage Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecolare 1632.78 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 5 mg
Shipping Condition Room temperature
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.