Learn More
Ceric Ammonium Nitrate, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ceric Ammonium Nitrate |
| CAS | 16774-21-3 |
| CAS min. % | 98.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Forma fisica | Fine Crystals or Crystalline Powder |
| Quantità | 500 g |
| Molecular Weight (g/mol) | 548.26 g/mol |
| Percent Purity | ≥ 98.5% |
| Grado | ACS |
| Imballaggio | White Poly Wide Mouth Bottle |