Learn More
Ceric Ammonium Sulfate Dihydrate, TRC
Codice prodotto. 30362075
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30362075 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30362075 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC2625701G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium cerium sulfate
CAS 10378-47-9
Formula molecolare Ce . 4 H O4 S . 2 H2 O . 4 H3 N
Quantità 1 g
Sinonimo Diammonium cerium(IV) sulphate
InChI Formula InChI=1S/Ce.4H3N.4H2O4S.2H2O/c;;;;;4*1-5(2,3)4;;/h;4*1H3;4*(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+4;;;;;;;;;;/p-4
SMILES N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS(=O)(=O)[O-].OS(=O)(=O)[O-].OS(=O)(=O)[O-].OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name azane;cerium(4+);hydrogen sulfate;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 632.55
Peso formulazione 631.871