Learn More
Ceric Ammonium Sulfate Dihydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium cerium sulfate |
| CAS | 10378-47-9 |
| Formula molecolare | Ce . 4 H O4 S . 2 H2 O . 4 H3 N |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Diammonium cerium(IV) sulphate |
| InChI Formula | InChI=1S/Ce.4H3N.4H2O4S.2H2O/c;;;;;4*1-5(2,3)4;;/h;4*1H3;4*(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+4;;;;;;;;;;/p-4 |
| SMILES | N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS(=O)(=O)[O-].OS(=O)(=O)[O-].OS(=O)(=O)[O-].OS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC Name | azane;cerium(4+);hydrogen sulfate;dihydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 632.55 |
| Peso formulazione | 631.871 |