Learn More
Ceritinib, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17770649 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17770649 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17770649 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 469322500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico Ceritinib
CAS 1032900-25-6
Quantità 250 mg
Punto di fusione 172°C to 177°C
Shipping Condition No special requirements
Linea di prodotti Life science
Formula molecolare C28 H36 Cl N5 O3 S
Forma fisica Powder
Colore White
Purezza ≥97.5%