Learn More
Cerium foil, 1.0mm (0.04in) thick, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11311198
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Dimensione della confezione:
25mm
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11311198 25 x 25 mm 25mm
11335749 50 x 50 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11311198 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010139.FF
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-45-1
Formula molecolare Ce
Molecular Weight (g/mol) 140.12
Numero MDL MFCD00010924
InChI Key GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
IUPAC Name cerium
SMILES [Ce]
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium foil
Colore Silver to Gray
Nota nome 1.0mm (0.04 in.) thick
Quantità 25 x 25 mm
Odore Odorless
Imballaggio Mylar under Argon
Peso ≈4.2g/25x25mm
Forma Foil
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN1333
Percent Purity 99.9%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cerium foil
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare CO2,sabbia,polvere per estintore per estinguere.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..