Learn More
Cerium(III) acetate hydrate, 99.995% (metals basis)
Codice prodotto. 11430730
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11430730
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044433.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 206996-60-3 | C6H9CeO6 | 317.25 g/mol
Cerium(III) acetate hydrate is used in thin fim buffer layers suitable for high κ dielectrics by sol-gel route. And it is also used as a catalyst for auto-oxidation of cresols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 206996-60-3
Formula molecolare C6H9CeO6
Molecular Weight (g/mol) 317.25
Numero MDL MFCD00051060
InChI Key VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name cerium(3+) triacetate
SMILES [Ce+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium (III) acetate hydrate
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare Ce(C2H3O2)3·xH2O
Informazioni di solubilità Soluble in water( 3.5g/L).
Peso formulazione 317.26 (Anhydrous)
Percent Purity 99.995%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cerium(III) acetate hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cerium(III) acetatehydrate