Learn More
Cerium(III) carbonate hydrate, 99.9%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10776573 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10776573 10 g Glass bottle 10g
10033872 50 g Glass bottle 50g
10087002 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10776573 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 379400100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 54451-25-1 | C3Ce2O9 | 460.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54451-25-1
Formula molecolare C3Ce2O9
Molecular Weight (g/mol) 460.26
Numero MDL MFCD00149635
InChI Key GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reo
PubChem CID 16212049
IUPAC Name cerium(3+);tricarbonate;hydrate
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium(III) carbonate hydrate
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 10 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Formula lineare Ce(CO3)3·xH2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 460.27
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce