Learn More
Cerium(III) chloride heptahydrate, 99%
Codice prodotto. 10688124 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10688124
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 18618-55-8 | CeCl3·7H2O | 372.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18618-55-8
Formula molecolare CeCl3·7H2O
Molecular Weight (g/mol) 372.58
Numero MDL MFCD00149634
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium(III) chloride heptahydrate
Punto di fusione 848.0°C
Nota nome 99%
Colore Yellow
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Formula lineare CeCl3·7H2O
Fieser 01,121; 09,99; 15,72; 16,4; 17,314
Indice di Merck 10, 1956
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 372.58
Percent Purity 99%
Imballaggio Glass bottle
Densità 3.97
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cerium(III) chloride heptahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.