Learn More
Cerium(III) chloride heptahydrate, 99%
Codice prodotto. 10732831 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10732831 500 g Glass bottle 500g
10688124 25 g Glass bottle 25g
10082710 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10732831 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 211825000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 18618-55-8 | CeCl3·7H2O | 372.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18618-55-8
Formula molecolare CeCl3·7H2O
Molecular Weight (g/mol) 372.58
Numero MDL MFCD00149634
Specifications
Materiale o nome chimico Cerium(III) chloride heptahydrate
Punto di fusione 848.0°C
Nota nome 99%
Colore Yellow
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 500 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Densità 3.97
Formula lineare CeCl3·7H2O
Fieser 01,121; 09,99; 15,72; 16,4; 17,314
Indice di Merck 10, 1956
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 372.58
Percent Purity 99%