Learn More
Cerium(III) Chloride Heptahydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cerium(III) Chloride Heptahydrate |
| CAS | 18618-55-8 |
| Formula molecolare | CeCl3 . 7(H2O) |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/Ce.3ClH.7H2O/h;3*1H;7*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-3 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3] |
| IUPAC Name | cerium(3+);trichloride;heptahydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 372.58 |
| Peso formulazione | 370.8859 |