Learn More
Cerium(III) Chloride Heptahydrate, TRC
Codice prodotto. 30361838
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30361838 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30361838 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC2770581G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium(III) Chloride Heptahydrate
CAS 18618-55-8
Formula molecolare CeCl3 . 7(H2O)
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/Ce.3ClH.7H2O/h;3*1H;7*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-3
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
IUPAC Name cerium(3+);trichloride;heptahydrate
Molecular Weight (g/mol) 372.58
Peso formulazione 370.8859