Learn More
Cerium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11396918
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11396918
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013662.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-88-5
Formula molecolare CeF3
Molecular Weight (g/mol) 197.111
Numero MDL MFCD00010932
InChI Key QCCDYNYSHILRDG-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo cerium fluoride, cerous fluoride, cerium 3+ trifluoride, cerium fluorure french, unii-1gct2g09an, cerium +3 cation trifluoride, 1gct2g09an, cerium fluorure, acmc-20alhs
PubChem CID 24457
IUPAC Name cerium(3+);trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Ce+3]
Specifica
Punti di ebollizione ∼2300°C
Materiale o nome chimico Cerium(III) fluoride
Punto di fusione 1460°C
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Lump
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (REO)
Indice di Merck 14,1998
Informazioni di solubilità Soluble in strong mineral acids.
Peso formulazione 197.12
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 6.16 g/mL