Learn More
Cerium(III) nitrate hexahydrate, 99.5%
Codice prodotto. 10134750 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10134750 100 g Flacone in plastica 100g
10144750 500 g Flacone in plastica 500g
11964371 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10134750 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 218691000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10294-41-4 | CeH12N3O15 | 434.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10294-41-4
Formula molecolare CeH12N3O15
Molecular Weight (g/mol) 434.22
Numero MDL MFCD00149631
InChI Key QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f
PubChem CID 16211466
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium(III) nitrate hexahydrate
Nota nome 99.5%
Colore Colorless to White
Forma fisica Crystalline Powder or Agglomerating Crystals
Quantità 100 g
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (CeO2/TREO basis)
Formula lineare Ce(NO3)3·6H2O
Fieser 16,67
Indice di Merck 10,1959
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1754g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
IUPAC Name cerium(3+) hexahydrate trinitrate
Peso formulazione 434.22
Percent Purity 99.5%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cerium(III) nitrate hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.