Learn More
Cerium(III) nitrate hexahydrate, REacton™, 99.5% (REO)
Codice prodotto. 11391089
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
10g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11391089 10 g 10g
11371089 100 g 100g
11381089 500 g 500g
11361089 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11391089 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011329.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For Separation of Cerium From Other Rare Earths, Catalyst For Hydrolysis of Phosporic Acid Esters | CAS: 10294-41-4 | CeH12N3O15 | 434.22 g/mol
Cerium(III) nitrate hexahydrate is used in the separation of cerium from other rare earths. It plays an important role as a catalyst for hydrolysis of phosphoric acid esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10294-41-4
Formula molecolare CeH12N3O15
Molecular Weight (g/mol) 434.22
Numero MDL MFCD00149631
InChI Key QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f
PubChem CID 16211466
IUPAC Name cerium(3+) hexahydrate trinitrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium(III) nitrate hexahydrate
Nota nome hexahydrate
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol and acetone.
Peso formulazione 434.23 (326.13 Anhydrous)
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cerium(III) nitrate hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nitric acid, cerium(3+) salt, hexahydrate