Learn More
Cerium(III) oxalate hydrate, 99%
Codice prodotto. 11329387
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11329387 25 g 25g
11319387 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11329387 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040227.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 15750-47-7 | C6Ce2O12 | 544.29 g/mol
It is used in ceramics, glass, phosphors and pyrotechnics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15750-47-7
Formula molecolare C6Ce2O12
Molecular Weight (g/mol) 544.29
Numero MDL MFCD00013082
InChI Key ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate
PubChem CID 91998046
IUPAC Name cerium;oxalic acid;hydrate
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium(III) oxalate hydrate
Punto di fusione (decomposition)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 25 g
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Numero UN UN3288
Indice di Merck 14,2001
Informazioni di solubilità Insoluble in water; Soluble in hot dilute HCl and H2SO4
Peso formulazione 544.29 (Anhydrous)
Percent Purity 99%