Learn More
Cerium(III) perchlorate hexahydrate, Reagent Grade
Codice prodotto. 11311768
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11311768
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011654.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14017-47-1 | CeCl3O12 | 438.454 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14017-47-1
Formula molecolare CeCl3O12
Molecular Weight (g/mol) 438.454
Numero MDL MFCD00150205
InChI Key LJBTWTBUIINKRU-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo cerium 3+ perchlorate, cerium perchlorate, cerous perchlorate, cerium 3+ triperchlorate, perchloric acid, cerium 3+ salt, perchloric acid, cerium 3+ salt 3:1, acmc-1bs3z, cerium iii perchlorate solution, perchloric acid cerium iii salt, perchloric acid,cerium 3+ salt 3:1
PubChem CID 166978
IUPAC Name cerium(3+);triperchlorate
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ce+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium(III) perchlorate hexahydrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 50 g
Numero UN UN1481
Peso formulazione 546.56 (438.47 Anhydrous)
Grado Reagent
Odore Odorless
Sensibilità Moisture sensitive
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cerium(III) perchlorate hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cerium(III) perchlorate hexahydrate