Learn More
Cerium(III) sulfate, 99.9%, (REO=Rare Earth Oxides)
Codice prodotto. 10046182 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 10046182
Marca: Thermo Scientific Acros 378660500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13454-94-9 | Ce2O12S3 | 568.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13454-94-9
Formula molecolare Ce2O12S3
Molecular Weight (g/mol) 568.43
Numero MDL MFCD00010931
InChI Key OZECDDHOAMNMQI-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo cerium sulfate, cerous sulfate, cerium iii sulfate, cerium sulphate, dicerium trisulfate, cerium sesquisulfate, unii-0vf70o14r1, sulfuric acid, cerium salt, dicerium trisulphate, sulphuric acid, cerium salt
PubChem CID 159674
IUPAC Name cerium(3+);trisulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+3].[Ce+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium(III) sulfate
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 46.0 to 50% (Ce) (Complexometry)
Formula lineare Ce2(SO4)3
Indice di Merck 15, 2001
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 568.43
Percent Purity 99.90%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cerium(III) sulfate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cerium(III) sulfate