Learn More
Cerium(III) sulfide, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11394817
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11394817
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041856.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12014-93-6 | Ce2S3 | 376.41 g/mol
Used as pharmaceutical intermediates and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12014-93-6
Formula molecolare Ce2S3
Molecular Weight (g/mol) 376.41
Numero MDL MFCD00016007
InChI Key MMXSKTNPRXHINM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cerium sulfide, dicerium trisulphide, ceric sulfide, cerium 3+ trisulfide, dicerium 3+ trisulfide, dicerium 3+ trisulfanediide
PubChem CID 159394
SMILES [S--].[S--].[S--].[Ce+3].[Ce+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium(III) sulfide
Punto di fusione 2100°C
Colore Red to Brown
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (Metal basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
IUPAC Name cerium(3+);trisulfide
Peso formulazione 376.43
Odore Rotten eggs
Aspetto Red-brown powder
Densità 5.02 g/cm3 at 20°C