Learn More
Cerium(IV) oxide, 99.9%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10470281 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10470281 100 g Flacone in plastica 100g
10571451 500 g Flacone in plastica 500g
13438448 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10470281 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 199121000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1306-38-3
Formula molecolare CeO2
Molecular Weight (g/mol) 172.12
Numero MDL MFCD00010933
InChI Key CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
IUPAC Name diossido di cerio
SMILES O=[Ce]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium(IV) oxide
Punto di fusione 2600.0°C
Nota nome 99.9%
Colore White to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 7.13
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Densità 7.1300g/mL
Formula lineare CeO2
Fieser 06,99
Indice di Merck 15,1988
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids
Peso formulazione 172.12
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce