Learn More
Cerium(IV) oxide, polishing compound, 57g (2oz)
Codice prodotto. 15451567
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
57 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15451567 57 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15451567 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039802.LA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172.114 g/mol
Polishing compound for IR crystal windows
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium(IV) oxide
Forma fisica Particles
Nota nome Polishing compound
Odore Odorless
Dimensione particelle APS ≈3 Micron
Quantità 57 g
CAS 1306-38-3
Formula molecolare CeO2
Numero MDL MFCD00010933
InChI Key CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Ce]=O
IUPAC Name diossido di cerio
Molecular Weight (g/mol) 172.114
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
Peso formulazione 172.12