Learn More
Cerium(IV) sulfate, 0.1N Standardized Solution
Descrizione
Cerium(IV) sulfate is a redox indicator and is used in analytical chemistry for redox titrations. In ionized form, ceric ion acts as a strong oxidizer under acidic conditions. It is also used to prepare spherical-like nanoparticles CeO2, nanoparticles for NO reductions' reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cerium(IV) sulfate |
| Odore | Odorless |
| Densità | 1.05 |
| Forma fisica | Liquid |
| Colore | Yellow |
| Solubilità | Miscible with water and dilute sulfuric acid |
| Tipo | Analytical Volumetric Solution |
| Quantità | 1 L |
| Peso formulazione | 332.24 |
| Grado | Standard |
Sicurezza e movimentazione
- Cerium(IV) sulfate, 0.1N Standardized Solution
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Cerium(IV) sulfate