Learn More
Cerium(IV) Sulfate Hydrate, Extra Pure, SLR, Low In Other Rare Earths, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10181800 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
100g, Plastic powder jar
Codice prodotto. 10181800
Marca: Fisher Chemical C/3720/48
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 10294-42-5
Colore Yellow
pH 1.6
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 100 g
Formula molecolare CeH9O12S2
Numero MDL 149427
InChI Key ZBNJQJDKRZKDSV-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.[Ce+3].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name cerium(3+) tetrahydrate hydrogen sulfate sulfate
Molecular Weight (g/mol) 405.30
Peso formulazione 404.29g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cerium(IV) sulfate tetrahydrate