Learn More
Cerium(IV) sulfate solution, 0.1M Ce(SO4)2, Solstice
Codice prodotto. 15694780 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15694780 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15694780 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 350661L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Volumetric, 0.1 M Ce(SO4)2 (0.1N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium(IV) sulfate solution
CAS 13590-82-4
Quantità 1 L
Formula molecolare CeO8S2
Formula lineare Ce(SO4)2
Numero MDL MFCD00148852
Numero UN UN2796
Sinonimo ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
InChI Key VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name λ⁴-cerium(4+) disulfate
Molecular Weight (g/mol) 332.23
PubChem CID 159684
Peso formulazione 332.24g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1M Ce(SO4)2