Learn More
Cerium(IV) sulfate solution 0.1, (0.1N), NIST standard solution ready to use, for volumetric analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10244340 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Bag in box
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10244340 1 L Amber glass bottle 1L
10635302 2.5 L Amber glass bottle 2.50L
11492704 10 L Bag in box 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10244340 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/3000/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    92.10€ / 1L
    Risparmia 17.90€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 13590-82-4
Formula molecolare CeO8S2
Molecular Weight (g/mol) 332.23
Numero MDL MFCD00148852
InChI Key VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
PubChem CID 159684
IUPAC Name cerium(4+);disulfate
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Colore Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Imballaggio Amber glass bottle
Pressione del vapore 14mmHg at 20°C
Densità Vapor Density: 0.7
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cerium (IV) sulfate 0.1M in ca. 10% w/v sulfuric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, Sulfuric acid, cerium(4+)salt (2:1)