Specifica
| Materiale o nome chimico | Cerium(IV) sulfate tetrahydrate |
| Nota nome | 99+% |
| Colore | Yellow |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 100 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 98% min. (Iodometry) |
| Densità | 1.06 |
| Formula lineare | Ce(SO4)2·4H2O |
| Fieser | 02,65; 15,73 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Cerium(IV) sulfate tetrahydrate