Learn More
Cerium(Iv) Sulfate Tetrahydrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15673470 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
Dimensione della confezione:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15673470 500 g 500g
15663470 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15673470 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 31606500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 10294-42-5
Formula molecolare CeH8O12S2
Molecular Weight (g/mol) 404.288
Numero MDL MFCD00148852
InChI Key MEXSQFDSPVYJOM-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo cerium iv sulfate tetrahydrate, ceric sulfate tetrahydrate, unii-6sax34b8je, 6sax34b8je, acmc-20ecws, ceric sulphate tetrahydrate, ksc493s0d, aronis24302, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, cerium iv sulfate hydrate
PubChem CID 22723557
IUPAC Name cerium(4+);disulfate;tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+4]
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium(Iv) Sulfate Tetrahydrate
Quantità 500 g
Formula lineare Ce(SO4)2 · 4H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 404.3g/mol
Percent Purity ≥98%
Grado puriss. p.a.