Learn More
Cerium powder, -60 mesh, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 15442557
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15442557 25 g 25g
15432557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15442557 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045909.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-45-1
Formula molecolare Ce
Molecular Weight (g/mol) 140.12
Numero MDL MFCD00010924
InChI Key GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
IUPAC Name cerium
SMILES [Ce]
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium powder
Colore Silver
Quantità 25 g
Dimensioni maglia −200 Mesh
Odore Odorless
Sensibilità Air and moisture sensitive
Forma Powder
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3078
Percent Purity 99.9%