Learn More
Cerium rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.8% (metals basis excluding Ta), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11383798
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
100mm
10mm
25mm
50mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11383798 50 mm 50mm
11393798 10 mm 10mm
11373798 25 mm 25mm
11303808 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11383798 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040284.DJ
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-45-1
Formula molecolare Ce
Molecular Weight (g/mol) 140.12
Numero MDL MFCD00010924
InChI Key GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
IUPAC Name cerium
SMILES [Ce]
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium rod
Colore Silver
Nota nome 12.7mm (0.5 in.) dia.
Quantità 50 mm
Odore Odorless
Imballaggio Mylar under Argon
Peso ≈0.86g/mm
Forma Cast Rod
Note percentuale saggio (metals basis excluding Ta)
Numero UN UN1333
Percent Purity 99.9%