Learn More
Cerium silicide, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11318737
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11318737 5 g 5g
11308737 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11318737 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 035836.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 12014-85-6 | CeSi2 | 196.286 g/mol
Cerium silicide is used as a surrogate material to investigate the feasibility of high-energy ball milling and Spark Plasma Sintering (SPS) for the production of uranium silicide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12014-85-6
Formula molecolare CeSi2
Molecular Weight (g/mol) 196.29
Numero MDL MFCD00168082
InChI Key KLTZYOJHFGPJMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cerium silicide, cerium disilicide
PubChem CID 6336874
IUPAC Name λ⁴-cerium(4+) disil-1-ene-1,1,2,2-tetraide
SMILES [Ce+4].[Si--]=[Si--]
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium silicide
Punto di fusione 1620°C
Colore Gray
Forma fisica Pieces
Quantità 5 g
Odore Odorless
Note percentuale saggio (REO)
Densità 5.31 g/mL
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 196.29
Percent Purity 99.9%