Learn More
Cerium sputtering target, 76.2mm dia x 3.18mm thick
Codice prodotto. 15452577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15452577 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15452577 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045926.KS
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Cerium sputtering target
Nota nome 76.2mm dia. x 3.18mm thick
Quantità 1 Ea.
CAS 7440-45-1
Odore Odorless
Formula molecolare Ce
Numero MDL MFCD00010924
Numero UN UN1333
Sinonimo cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
InChI Key GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ce]
IUPAC Name cerium
Molecular Weight (g/mol) 140.12
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369