Learn More
Cerium Standard: Ce @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Codice prodotto. 17912616
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17912616 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17912616 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGOCE5000A50G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Cerium Standard: Ce @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium
CAS 7440-45-1
Metodi ICP/XRF/RDE
Nomi componenti o analita Cerium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Ce
Concentrazione 5000 μg/g
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Ce
InChI Formula InChI=1S/Ce
SMILES [Ce]
IUPAC Name cerium
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Molecular Weight (g/mol) 140.116
Quantità 50 g
Peso formulazione 139.905 g/mol