Descrizione
- 96-Well
- U-Shaped Base
- Polypropylene
Specifica
Specifica
| Coperchio | Without Lid |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Product Line | Webseal |
| Colore | Clear |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | HPLC GC Autosampler |
| Skirt Style | Full |
| Materiale | Polypropylene |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |