Learn More
Certified Buffer Solution, pH 10, Mettler Toledo™
Specifica
Specifica
| Colore | Colorless |
| pH | 10 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 250 mL |
| Tipo di soluzione | pH Buffer |
| Odore | None |
| Imballaggio | 6 Pk. |