Learn More
Fisherbrand™ Certified Cleaned Straight Sided Bottles
Codice prodotto. 11794289 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
473 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11794289 125 mL pezzi 24
11714299 473 ml pezzi 12
11724299 1000 ml pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11794289
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for soil sampling and environmental applications. Fisherbrand™ Certified Cleaned Straight Sided Bottles are manufactured from clear soda glass.
  • Cleaned per EPA guidelines for semi-volatiles, pesticides, PCBs and metals
  • Straight sided walls allow for the complete removal of contents
  • Bottles are autoclavable; caps are not
Specifica
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Colore Clear
Materiale Soda Lime Glass
Lunghezza (sistema metrico) 89mm
Quantità 24/PK.
Colore chiusura Bianco
Materiale rivestimento interno PTFE
Closure Included Sì
Rivestimento interno chiusura Polyethylene
Dimensione chiusura 58-400 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Certificazione/Conformità Certificate of analysis