Learn More
Fisherbrand™ Certified Low-Particulate Boston Round Bottles
Codice prodotto. 13171794 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
13171794 500 mL pezzi 12
13187664 125 mL pezzi 24
13178063 250 mL pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13171794
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 13-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal storage for solvents, chemicals and samples. Fisherbrand™ Certified Low Particulate Boston Round Bottles are manufactured from clear soda glass.
  • Narrow mouth, clear glass
  • Certified to be cleaned for low particulates, analysis certificate attached
  • Five particles or less per mL with WFI in a class 100/10 cleanroom
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Procedura di pulizia USP purified Water
Colore Clear
Materiale Glass
Lunghezza (sistema metrico) 60mm
Quantità 12/PK.
Colore chiusura Bianco
Materiale rivestimento interno Polyvinyl
Closure Included
Bocca Larga
Rivestimento interno chiusura Polyvinyl
Materiale chiusura PTFE
Dimensione chiusura 28-400 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Capacità (sistema imperiale) 16,9 once
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità Certified low particulate
Product Type Boston Round Bottle