Learn More
Certified Reference Material Acidity (Jet), Jet Aviation Fuel, UKAS ISO 17034 Certified 250mL, (nominal value: 0.0083 mg KOH/g), Paragon Scientific™
Codice prodotto. 16000050
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16000050 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16000050 Fornitore Paragon Scientific N. del fornitore CRMUADKR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00€
    246.75€ / 250mL
    Risparmia 6.25€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fuels Testing Certified Reference Material for the calibration and verification of laboratory instruments used in testing petroleum and derivative products for Acidity in Turbine Engine Fuel ASTM D3242.
  • Fully certified in accordance with ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Highest level of accreditation guarantee, providing the most credible certified data currently available world-wide
  • Low levels of uncertainty achieves maximum accuracy of data
  • All data generated exclusively by UKAS ISO 17025 accredited laboratories
  • Fully traceable to international standards
  • Supplied in tamper evident UN compliant security pack
  • 12 month shelf life
  • Available from stock for immediate dispatch
  • Manufactured in the United Kingdom
Specifications
Numero UN UN 1223
Quantità 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • CRMU-ADKR Fuels Testing Certified Reference
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Kerosine sweetened
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.