Learn More
Certified Reference Material Distillation Standard, Gasoline, UKAS ISO 17034 Certified 250mL (nominal value: 26.4 °C to 174.9 °C), Paragon Scientific™
Codice prodotto. 16040050
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16040050 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16040050 Fornitore Paragon Scientific N. del fornitore CRMUDIGA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00€
    246.75€ / 250mL
    Risparmia 6.25€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Distillation Certified Reference Materials are for the verification of laboratory instruments used in testing petroleum and derivative products for Distillation according to ASTM D86. Alternative test methods are IP 123 and ISO 3405.
  • Fully certified in accordance with ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Highest level of accreditation guarantee, providing the most credible certified data currently available world-wide
  • Low levels of uncertainty achieves maximum accuracy of data
  • All data generated exclusively by UKAS ISO 17025 accredited laboratories
  • Fully traceable to international standards
  • Supplied in tamper evident UN compliant security pack
  • 12 month shelf life
  • Available from stock for immediate dispatch
  • Manufactured in the United Kingdom
Distillation Certified Reference Materials are for the verification of laboratory instruments used in testing petroleum and derivative products for Distillation according to ASTM D86. Alternative test methods are IP 123 and ISO 3405.
Specifica
Numero UN UN 1203
Quantità 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 250ML CRMU-DIGA Distillation Standard, Gasoline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: gasoline
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.